Merck
RAB0658
Sigma-Aldrich
Human FETUB / Fetuin-B ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatants and urine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
化学種の反応性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
テクニック
ELISA: suitable
入力
sample type plasma
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 4 ng/mL
standard curve range: 4.39-50 ng/mL
検出方法
colorimetric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FETUB(26998)
詳細
The antibody pair provided in this kit recognizes human Fetuin B.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
その他情報
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)SDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)SDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2)SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)SDS
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Li Fang et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 36(6), 1101-1107 (2019-05-11)
To investigate the relationship between serum/follicular fluid fetuin-B levels and fertilization outcomes in conventional IVF cycles. A prospective cohort study of conventional IVF treatments including 78 cycles with low fertilization rates (two pronuclei [2PN] rate < 30%; LF group) and 104 cycles
Mani Mokou et al.
Mediators of inflammation, 2020, 2483435-2483435 (2020-10-17)
Previous studies have suggested that Fetuin-B seems to be a secreted adipokine related to metabolic diseases. However, the results have been inconsistent. Here, our objective is to investigate the changes in circulating Fetuin-B levels in women with polycystic ovary syndrome
Markéta Kovářová et al.
Journal of clinical medicine, 10(3) (2021-01-28)
The hepatokine fetuin A (Fet A) has been associated with diverse pathological states such as insulin resistance, type 2 diabetes, macrovascular disease, and systemic ectopic and vascular calcification. Fet A may also play a role in tumor growth and metastasis.
Zhibin Li et al.
Journal of diabetes, 10(12), 916-925 (2018-04-20)
This study explored associations of genetic variants in the fetuin B (FETUB) locus with intrahepatic triglyceride (IHTG) content. Four tagging single-nucleotide polymorphisms (SNPs) of the FETUB locus and patatin-like phospholipase domain containing 3 (PNPLA3) rs738409 and transmembrane 6 super family
Jacob M Wozniak et al.
Cell, 182(5), 1311-1327 (2020-09-06)
Staphylococcus aureus bacteremia (SaB) causes significant disease in humans, carrying mortality rates of ∼25%. The ability to rapidly predict SaB patient responses and guide personalized treatment regimens could reduce mortality. Here, we present a resource of SaB prognostic biomarkers. Integrating