A9731
アルブミン ヒト
Cellastim S™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
別名:
Cellastim S™、rHSA, rHSA
About This Item
おすすめの製品
由来生物
human
リコンビナント
expressed in rice
アッセイ
≥96% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
分子量
monomer ~67 kDa
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤1 EU/mg protein
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
長所
- 動物由来添加物を除去する
- 安全かつ調節系と調和
- 胚、間葉、神経、心臓、肝臓、腎臓、ケラチノサイト、線維芽の幹細胞系における幹細胞増殖の亢進に有効
- 未分化状態にある幹細胞を維持する
- 接着細胞株用培養プレートのコーティングを除去する
- 十分定義された一貫性のある幹細胞培養用培地を提供する
アナリシスノート
その他情報
EP2230311
U.S.Patent No. 10,618,951
U.S.Patent No. 10,981,974
U.S.Patent No. 11,492,3892.
2).Registered Trademark Rights
U.S.Reg. 5,696,531
International Reg. 1,456,207
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9731-10G:
A9731-BULK:
A9731-VAR:
A9731-EW:
A9731-1G:
A9731-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
This page segues to comprehensive insights on how serum albumin and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.
his page segues to comprehensive insights on how serum albumin, and other important cell culture components affect the performance of serum-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins including monoclonal antibodies. The page introduces the in vitro chemistry and biochemistry of albumin. These insights may also be applied to ex vivo and tissue engineering applications.
Lipid Induced Insulin Resistance