安全性情報
A6608
Sigma-Aldrich
アルブミン ヒト
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
別名:
rHSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2936H4624N786O889S41
CAS番号:
分子量:
66471.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in Saccharomyces cerevisiae
アッセイ
≥99% (agarose gel electrophoresis)
形状
aqueous solution
分子量
monomer ~67 kDa
濃度
10% in aqueous buffer
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミンは肝臓で産生されるタンパク質の25%を占めており、血液中に存在する主要なタンパク質です。チオール基を持つ単一のポリペプチド鎖からなるタンパク質です。
アプリケーション
この組み換え体は吸収・分布・代謝・排泄(ADME)薬理研究、細胞培養、薬物送達研究、細胞の凍結保存における使用に推奨されています。
アルブミン ヒトは、下記で使用されています:
  • 原子間力顕微鏡(AFM)およびin situ流動電位測定を用いてpH 3.5でのモデル雲母表面における吸着プロセスを検討するため
  • 還元条件下でのタンパク分解活性を検討するため
  • 幹細胞培養の培地において
生物化学的/生理学的作用
アルブミンは、結合および輸送タンパク質であり、タンパク質貯蔵体およびアミノ酸の輸送体として働きます。アルブミンに結合することで生体分子が血液に溶解され、効率的な輸送が行えます。これにより、排泄による物質の喪失も防げます。血管炎、リンパ管拡張症、糸球体腎炎、肝臓類洞高血圧などの病態は、低アルブミン血症に至る可能性があります。本製品は製薬業界で薬物賦形剤としておよび医療機器の被覆のために使用できます。
アルブミンは動物の体液および組織ならびに一部の植物種子に認められる、可溶性の単量体タンパク質です。血清アルブミンは、ステロイド、脂肪酸、甲状腺ホルモンのキャリアタンパク質として機能します。血清アルブミンは、血液のコロイド浸透圧の調節にも重要です。
アナリシスノート
エンドトキシンテスト済み。
その他情報
より詳細な情報につきましては、human serum albuminをご覧ください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A6608-100MG:
A6608-BULK:
A6608-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
N A Pham et al.
Cytometry, 41(4), 245-251 (2000-11-21)
Increased mitochondrial generation of reactive oxygen intermediates (ROI) due to defective respiratory chain activity has been implicated in physiological processes such as apoptosis, in the pathogenesis of mitochondrial diseases, and as part of the normal aging process. Established methods addressing
Veronica Liv Andersen et al.
Theranostics, 9(9), 2662-2677 (2019-05-28)
Rationale: Within the field of personalized medicine there is an increasing focus on designing flexible, multifunctional drug delivery systems that combine high efficacy with minimal side effects, by tailoring treatment to the individual. Methods: We synthesized a chemically stabilized ~4
Dmitry Kryndushkin et al.
Pharmaceutical research, 34(4), 765-779 (2017-02-06)
Protein carbonylation is an irreversible modification of Lys, Arg, Thr and Pro amino acids under conditions of oxidative stress. Previous studies have reported specific carbonylated residues in purified recombinant albumins, albeit with a lack of agreement between the studies. Currently
Dmitry Kryndushkin et al.
Pharmaceutical research, 33(2), 526-539 (2015-10-27)
Ascorbic acid has been considered as a potential radical scavenging excipient for pharmaceutical formulations. However, under certain circumstances, ascorbic acid can generate reactive oxygen species via redox cycling. The objective of this study was to investigate ascorbic acid-induced oxidative carbonylation
Felix Manstein et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1994, 79-91 (2019-05-28)
This chapter describes a detailed protocol on human pluripotent stem cells (hPSCs) cultivation as matrix-free cell-only aggregates in defined and xeno-free culture medium in stirred tank bioreactors (STBRs). Starting with a frozen stock pre-expanded on conventional culture dishes (2D), the