安全性情報
1012595
USP
遺伝子組換えアルブミン、ヒト
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
アルブミン ヒト, 遺伝子組換えヒトアルブミン, rHSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2936H4624N786O889S41
CAS番号:
分子量:
66471.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
分子量
monomer ~67 kDa
66,438 Da
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Recombinant Albumin Human(rAlbumin Human、rHA)は、3つのドメインで構成されており、これらのドメインは1つのtryptophan(Trp214)、1つの遊離チオール(Cys34)、および17のジスルフィド結合を含む585個のアミノ酸で構成されています。 rAlbumin human USP標準品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDS及び製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
この組み換え体は吸収・分布・代謝・排泄(ADME)薬理研究、細胞培養、薬物送達研究、細胞の凍結保存における使用に推奨されています。
規定されたUSP公定書試験およびアッセイでの使用に適したrアルブミンヒトUSP標準品。
米国薬局方(USP)モノグラフに従った、UV検出器を備えた液体クロマトグラフィーによるrアルブミンヒトのペプチドマッピング用の標準溶液の調製に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
アルブミンは動物の体液および組織ならびに一部の植物種子に認められる、可溶性の単量体タンパク質です。血清アルブミンは、ステロイド、脂肪酸、甲状腺ホルモンのキャリアタンパク質として機能します。血清アルブミンは、血液のコロイド浸透圧の調節にも重要です。
その他情報
より詳細な情報につきましては、human serum albuminをご覧ください。
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
販売が制限されることがあります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
1012595-6MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)