安全性情報
A9080
Sigma-Aldrich
アルブミン 溶液 ヒト
30% in 0.85% sodium chloride, protease free
別名:
HSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
由来生物
human
品質水準
フォーム
liquid
濃度
29.5-35.0% protein (biuret)
30% in 0.85% sodium chloride
テクニック
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
不純物
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミンは血漿中に最も豊富に存在するタンパク質です。ヒトアルブミンは肝臓で作られますヒト血清アルブミンは三種の異なる翻訳後修飾を受けます:酸化、糖化および S-ニトロシル化です。修飾は通常球状タンパク質の表面で起こり、その立体構造にはほとんど影響しません。しかし、修飾は脂肪酸と薬物分子との結合には強い影響を及ぼします。
ヒト血清アルブミンは、酸化、糖化、S-ニトロシル化の3種類の翻訳後修飾を受けます。修飾は、通常球状タンパク質の表面に起こり、立体構造に著しい影響は及ぼしません。しかし、修飾は脂肪酸および薬剤分子の結合には強い影響を及ぼします。
その他情報
詳細情報については、human serum albuminをご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
A9080-50ML-LBL:
A9080PROC:
A9080-PH:
A9080-10ML:
A9080-50ML-PW:
A9080-VAR:
A9080-10ML-PW:
Z7571:
A9080-BULK:
A9080-10ML-LBL:
A9080-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper-binding properties of bovine serum albumin and its amino-terminal peptide fragment.
T Peters et al.
The Journal of biological chemistry, 242(7), 1574-1578 (1967-04-10)
A A Spector et al.
Journal of lipid research, 10(1), 56-67 (1969-01-01)
We have studied the binding of long-chain free fatty acids (FFA) to crystalline bovine serum albumin (BSA) that had been extracted with charcoal to remove endogenous fatty acids. The data were analyzed in terms of a model consisting of six
T. Scott and M. Eagleson
Concise encyclopedia of biochemistry, 19-20 (1988)
Harald Olsen et al.
BMC clinical pharmacology, 4, 4-4 (2004-03-30)
Albumin is the most abundant protein in blood plasma, and due to its ligand binding properties, serves as a circulating depot for endogenous and exogenous (e.g. drugs) compounds. Hence, the unbound drug is the pharmacologically active drug. Commercial human albumin