Merck
A1887
Sigma-Aldrich
アルブミン ヒト血清由来
lyophilized powder, essentially fatty acid free
別名:
HSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
由来生物
human
品質水準
アッセイ
≥96% (agarose gel electrophoresis)
フォーム
lyophilized powder
分子量
monomer calculated mol wt 66478 Da
テクニック
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
不純物
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
≤0.007% Fatty Acids
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI Key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ALB(213)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アルブミンは、ヒトで最も多くみられる血漿タンパク質です。分子量は66.5kDaです。
アプリケーション
ヒト血清由来アルブミンは、以下の用途に使用されています:
  • CPT-11(イリノテカンCampto)およびSN-38の担体として、ヒト血漿タンパク質との結合の検討に
  • 水蒸気やアセトニトリル(AN)蒸気のヒト血清アルブミンへの吸着の研究に
  • 創傷治癒プロセスへの自身の影響の検討に
生物化学的/生理学的作用
アルブミンは体液中および動物と一部の植物の種子の組織中にみられる可溶性の単量体タンパク質です。血清アルブミンはステロイド、脂肪酸、甲状腺ホルモンの担体タンパク質として機能します。血清アルブミンは血液のコロイド浸透圧の調節にも不可欠です。
血清アルブミンは、主に二価陽イオン輸送、脂肪酸や薬物複合体の形成および輸送を仲介します。血清アルブミン濃度によって、末期肝疾患の疾患進行がわかります。低体重や血清アルブミン値の低下は、結腸直腸癌と関連があります。
血清アルブミンはステロイド、脂肪酸、甲状腺ホルモンの担体タンパク質として機能し、血液のコロイド浸透圧の調節にも不可欠です。またアルブミンは、薬物(イブプロフェン、ワルファリンなど)を始めとした外因性物質に結合し、薬物動態に強く影響を及ぼします。アルブミンの酸化還元状態の変化につながる酸化ストレスは、その生理機能に様々な影響を及ぼします。
調製ノート
アルブミン(製品番号A1653)から調製
その他情報
より詳細な情報につきましては、human serum albuminをご覧ください。
免責事項
研究用途に限ります。本製品は、輸出入活動を含めて、科学的な目的で使用することを意図した場合、フランスにおいて規制されます(フランス公衆衛生法Article L 1211-1 paragraph 2)。購入者(すなわちエンドユーザー)は、公衆衛生法Article L1245-5-1 IIの記載に従い、フランス研究省から輸入許可を得る必要があります。本製品を注文することにより、適切な輸入許可を取得していることを確認することになります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1887-500MG:
A1887-1G:
A1887-VAR:
A1887-100MG:
A1887-25G:
A1887-10G:
A1887-BULK:
A1887-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bronchoalveolar lavage fluid from preterm infants with chorioamnionitis inhibits alveolar epithelial repair
Been JV, et al.
Respiratory Research, 10(1), 116-116 (2009)
In vitro binding and partitioning of irinotecan (CPT-11) and its metabolite, SN-38, in human blood
Combes O, et al.
Investigational New Drugs, 18(1), 1-5 (2000)
Ferenc Zsila
The journal of physical chemistry. B, 117(37), 10798-10806 (2013-09-06)
This work demonstrates for the first time that binding of various compounds within subdomain IB of human serum albumin (HSA) provokes characteristic changes in the near-UV circular dichroism (CD) spectrum of the protein. It can be inferred from the spectroscopic
A J Crowle et al.
Infection and immunity, 55(12), 2945-2950 (1987-12-01)
Historically, sunlight has seemed to fortify antituberculosis resistance. Evidence is presented here suggesting a role for vitamin D in this effect. The active metabolite of this photosynthesized vitamin, 1,25-dihydroxy-vitamin D3 (1,25D), promotes maturation and activation of human monocytes and macrophages
Serum albumin and body weight as predictors of postoperative course in colorectal cancer
Hickman DM, et al.
Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 4(3), 314-316 (1980)