アッセイ
≥99.0% (TLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D +12±2°, c = 1% in 0.2 M HCl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ba++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]C(=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C5H11O8P.Ba.6H2O/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;;;;;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;6*1H2/q;+2;;;;;;/p-2/t3-,4+,5-;;;;;;;/m0......./s1
InChI Key
WUZJSCGFQURQNK-BJLVBTRRSA-L
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
83870-250MG:4548173180915
83870-1G:4548173180908
83870-BULK:
83870-VAR:
試験成績書(COA)