Merck
242381
Sigma-Aldrich
安息香酸
ACS reagent, ≥99.5%
別名:
Benzenecarboxylic acid, Carboxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOH
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
636131
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39023903
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
crystalline
自己発火温度
1061 °F
包装
poly bottle of 25, 100, 500 g
poly drum of 3 kg
不純物
MnO4- reducers, passes test
≤0.002% S compounds
≤0.005% CH3OH insol.
強熱残分
≤0.005%
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
安息香酸は有機芳香族モノカルボン酸です。これは、コバルトまたはマンガンが触媒するトルエンの大気酸化により合成されます。最近、安息香酸は、TiO2ナノチューブ電極を使用することによりトルエンから製造されています。
安息香酸は、水素化試薬と反応してヘキサヒドロ安息香酸を生成します。この産物は、石灰またはアルカリの存在下で、熱分解によりベンゼンと二酸化炭素を生成します。
アプリケーション
安息香酸は、体液、組織および単離/培養細胞中の様々なポリアミンのHPLC分析用バイアルの調製に使用されています。
これは、以下の合成における中間体として使用される場合があります:
  • ペンキ
  • 色素
  • ニス
  • 湿潤剤
  • 芳香化合物
  • 塩化ベンゾイル(ベンゾイルクロリド)
  • ベンゾトリクロリド
これは、ヒドロキシルラジカルと様々な芳香族化合物との錯体付加反応の機構を研究するために使用される場合もあります。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
242381-25G:
242381-BULK:
242381-100G:
242381-3KG:
242381-500G:
242381-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhaolai Dai et al.
Amino acids, 46(6), 1557-1564 (2014-03-19)
Polyamines (putrescine, spermine and spermidine) play a crucial role in the regulation of cell growth, differentiation, death and function. Accurate measurement of these substances is essential for studying their metabolism in cells. This protocol describes detailed procedures for sample preparation
Hydroxylation by electrochemically generated OH. radicals. Mono-and polyhydroxylation of benzoic acid: products and isomer distribution.
Oturan MA and Pinson J.
The Journal of Physical Chemistry, 99(38), 13948-13954 (1995)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 122-122 (1994)
Shutang Tan et al.
Cell reports, 33(9), 108463-108463 (2020-12-03)
The widely used non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are derivatives of the phytohormone salicylic acid (SA). SA is well known to regulate plant immunity and development, whereas there have been few reports focusing on the effects of NSAIDs in plants. Our
G C Tremblay et al.
Pharmacology & therapeutics, 60(1), 63-90 (1993-10-01)
Detoxification of sodium benzoate by elimination as a conjugate with glycine, a nonessential amino acid, provides a pathway for the disposal of waste nitrogen. Since 1979, sodium benzoate has been widely used in the therapeutic regimen to combat ammonia toxicity
プロトコル
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate