Merck
76170
Supelco
Melting point standard 121-123°C
analytical standard
別名:
安息香酸, 融点スタンダード、121~123°C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOH
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
636131
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
20121904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
自己発火温度
1061 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
249 °C (lit.)
mp
121-123 °C (±0.3°C)
121-125 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
安息香酸融点スタンダード、121~123°Cは、医薬品化学物質の純度を明確にする一方で融点校正基準として有用です。その融点の値は、一次標準品に対して校正したBüchi B-545機器を用いて、平均6~12回の測定によって決定されます。
アプリケーション
融点スタンダード121~123°C、安息香酸は、熱力学的モードの操作において融点測定装置を校正するために使用される分析用標準品です。固形結晶質を同定しその純度を確認するために、R & Dラボで化学薬品の品質管理(QC)および品質保証(QA)用にも使用されています。
特徴および利点
  • 一次標準品(LGC, London)まで追跡可能な融点校正標準品です
  • グレード:分析用標準品
  • 測定の不確かさは最高± 0.3°Cです
  • 分析証明書および安全性データシートと共に提供します
  • 融点解析のQC/QA要件に適合する分析用標準品グレードの製品です。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
76170-BULK:
76170-1G:
76170-VAR:
76170-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kasture.V.A
Pharmaceutical Analysis, 1 (2008)
S Nacht et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 4(1), 31-37 (1981-01-01)
The transepidermal penetration and metabolic disposition of 14C-benzoyl peroxide were assessed in vitro (excised human skin) and in vivo (rhesus monkey). In vitro, the benzoyl peroxide penetrated into the skin, through the stratum corneum or the follicular openings, or both
G C Tremblay et al.
Pharmacology & therapeutics, 60(1), 63-90 (1993-10-01)
Detoxification of sodium benzoate by elimination as a conjugate with glycine, a nonessential amino acid, provides a pathway for the disposal of waste nitrogen. Since 1979, sodium benzoate has been widely used in the therapeutic regimen to combat ammonia toxicity
Renbo Wei et al.
Macromolecular rapid communications, 34(4), 330-334 (2013-01-03)
A new approach is developed to fabricate highly oriented mono-domain LCE nano/microstructures through micro-molding in capillaries. Gratings and microwires as two typical examples are fabricated and characterized by polarizing optical microscopy, optical microscopy, and scanning electron microscopy. The gratings with
Wanchun Xiang et al.
ChemSusChem, 6(2), 256-260 (2013-01-25)
Sensing the sun: Incorporation of a cyanomethyl benzoic acid electron acceptor into donor-π-acceptor sensitizers for dye-sensitized-solar cell is shown to lead to devices with improved conversion efficiency when compared with more widely used cyanoacetic acid acceptor.
資料
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
プロトコル
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate
Separation of 4-Hydroxybenzoic acid; Acetylsalicylic acid; Benzoic acid; Salicylic acid; Ethyl 4-hydroxybenzoate
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18