Merck
01422
Supelco
融点スタンダード79~81°C
analytical standard
別名:
ナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8
CAS番号:
分子量:
128.17
Beilstein:
1421310
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
20121904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
0.03 mmHg ( 25 °C)
自己発火温度
978 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
79-81 °C (±0.3°C)
80-82 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
SMILES記法
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI Key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
融点標準79~81℃、ナフタレンは、純粋化学品および医薬品の特性評価に使用するための非極性な炭化水素です。融点の値は、一次標準品に対して校正したBüchi B-545機器を用いて、平均6~12回の測定によって決定されます。
アプリケーション
ナフタレン融点標準79~81℃は、熱力学モードの解析で操作する融点機器の校正に使用する分析標準です。固形結晶質を識別し、その純度を確認するため、化学物質品質管理(QC)および品質保証(QA)用にR&Dラボにも適用できます。
また、このmp標準は、熱研究において温度校正標準品としても使用できます。
特徴および利点
  • 一次標準品(LGC, London)までトレーサブルな融点校正標準品です
  • グレード:分析用標準品
  • 標準偏差は最高± 0.3℃です
  • 分析証明書および安全性データシートと共に提供します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
173.3 °F - closed cup
引火点(℃)
78.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01422-VAR:
01422-250MG:4548173913094
01422-BULK:
01422-1G:4548173913087
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A study of the drying behaviour of various types of hydrated hydroxypropyl cellulose (HPC) and their mixtures with drugs of different solubility using DSC
Talik P and Hubicka U
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2019)
Introduction to Organic Laboratory Techniques: A Small Scale Approach, 23-23 (2005)
Donald L. Pavia
Introduction to Organic Laboratory Techniques: A Small Scale Approach, 23-23 (2005)
P Rajamalli et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(5), 1609-1617 (2013-01-10)
Novel poly(aryl ether) dendron-based low-molecular-weight organogelaters (LMWG) containing naphthalene units at the core have been synthesized, and the self-assembly of the system has been examined in a variety of solvents and solvent mixtures. The compounds readily form gels with attractive
Jing-Ru Liou et al.
Phytochemistry, 88, 67-73 (2013-01-29)
Lawsonia inermis (Lythraceae) known as henna is one of the most popular and ancient plants used in cosmetics and hair dying. It is cultivated for its leaves but other parts such as seeds, flowers, stem bark and roots are also
プロトコル
US EPA Method 8270 (PAH only): GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH
すべて表示