Merck
50296
Supelco
融点スタンダード47~49°C
analytical standard
別名:
ベンゾフェノン, NSC 8077, ジフェニルケトン, ジフェニルメタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CO
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
1238185
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
20121904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 108 °C)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
305 °C (lit.)
mp
47-49 °C (±0.3°C)
47-51 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。10/2011にリストに収載された化合物に関する利用可能な参考資料はこちらをご覧ください。
融点スタンダード47~49°C、ベンゾフェノンなどの分析スタンダードは、化学物質の同一性や純度の決定を促進します。mp値は、一次標準品に対して校正したBüchi B-545機器を用いて、平均6~12回の測定によって測定されます。 融点は、欧州薬局方(2.2.14.)に記載されているとおり、キャピラリー法により決定しています。
アプリケーション
ベンゾフェノン融点スタンダード、47~49°Cは、物理化学的特性評価に使用するための融点校正基準です。
特徴および利点
  • LGC, Londonの一次標準品まで追跡可能です。
  • グレード:分析用標準品
  • 熱力学的モードの分析において標準化された融点です
  • 標準偏差は最高± 0.3°Cです
  • 分析証明書および安全性データシートと共に提供します
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50296-BULK:
50296-5G:
50296-VAR:
50296-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Comparative toxicity related to metabolisms of benzophenone-type UV filters, potentially harmful to the environment and humans
Jeon, Hee-Kyung
Molecular & Cellular Toxicology (2017)
Real-time imaging of melting and crystallization in poly (ethylene oxide) by atomic force microscopy.
Pearce R and Vancso J G.
Polymer, 39(5), 1237-1242 (1998)
Green procedure for the preparation of scented alcohols from carbonyl compounds
Villa C, et al.
International Journal of Cosmetic Science (2008)
Masayuki Kyomoto et al.
Biomaterials, 34(32), 7829-7839 (2013-07-31)
We investigated the production of free radicals on a poly(ether-ether-ketone) (PEEK) substrate under ultraviolet (UV) irradiation. The amount of the ketyl radicals produced from the benzophenone (BP) units in the PEEK molecular structure initially increased rapidly and then became almost
Tao Zhang et al.
The Science of the total environment, 461-462, 49-55 (2013-05-29)
Limited information exists on the exposure of benzophenone (BP)-type UV filters (i.e., sunscreen compounds) in children, adults, and pregnant women in China. In this study, we determined the concentrations of five BP derivatives, BP-1, BP-2, BP-3, BP-8, and 4OH-BP in
資料
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
プロトコル
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18