Merck
73664
Supelco
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18870, Benzophenone(Mettler-Toledo校正物質ME 18870、ベンゾフェノン)
traceable to primary standards (LGC)
別名:
ベンゾフェノン, NSC 8077, ジフェニルケトン, ジフェニルメタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2CO
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
1238185
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
20121904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 108 °C)
品質
traceable to primary standards (LGC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
bp
305 °C (lit.)
mp
47-51 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メトラー・トレド較正用物質ME 18870、ベンゾフェノン(47~51°C)は分析標準物質であり、メトラー・トレド融点測定器の日常的な較正に理想的です。融点値は、一次標準物質で較正されたメトラー・トレドMP90 Excellence測定器による6~12回測定の平均値です。
アプリケーション
このメトラー・トレド融点標準物質を使用して、融点測定器メトラーFP900熱分析装置を較正します。
特徴および利点
  • LGCロンドンの一次標準物質にトレース可能な融点検量線標準物質
  • 物理的に正確で加熱速度に依存する融点測定のために、それぞれ熱力学モードと薬局方モードで行う融点評価
  • 分析証明書および安全性データシートが添付
  • 融点測定のQC/QA要件を満たすのに役立つ分析標準グレードの製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
280.4 °F - closed cup
引火点(℃)
138 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
73664-5G-F:
73664-VAR-F:
73664-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erythritol: crystal growth from the melt
Jesus Lopes.J.A, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 388(1), 129-135 (2010)
Masayuki Kyomoto et al.
Biomaterials, 34(32), 7829-7839 (2013-07-31)
We investigated the production of free radicals on a poly(ether-ether-ketone) (PEEK) substrate under ultraviolet (UV) irradiation. The amount of the ketyl radicals produced from the benzophenone (BP) units in the PEEK molecular structure initially increased rapidly and then became almost
Tao Zhang et al.
The Science of the total environment, 461-462, 49-55 (2013-05-29)
Limited information exists on the exposure of benzophenone (BP)-type UV filters (i.e., sunscreen compounds) in children, adults, and pregnant women in China. In this study, we determined the concentrations of five BP derivatives, BP-1, BP-2, BP-3, BP-8, and 4OH-BP in
Feifan Yu et al.
PloS one, 8(2), e56597-e56597 (2013-02-21)
Affinity proteins binding to antibody constant regions have proved to be invaluable tools in biotechnology. Here, protein engineering was used to expand the repertoire of available immunoglobulin binding proteins via improvement of the binding strength between the widely used staphylococcal
Ashna A Khan et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(6), 881-885 (2012-12-22)
Trehalose dimycolates (TDMs) are the most abundant glycolipids found in the cell wall of Mycobacterium tuberculosis (M. tb). TDMs play an important role in the pathogenesis of M. tb yet the only known receptor for TDM is the macrophage inducible
資料
Separation of Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder; Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous; Benzoic acid, meets USP testing specifications; Aspirin, meets USP testing specifications
プロトコル
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18