安全性情報
8.20846
Sigma-Aldrich
Naphthalene
for synthesis
別名:
Naphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8
CAS番号:
分子量:
128.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-049-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.072 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
自己発火温度
540 °C
有効性
>2500 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.9-5.9 % (v/v)
bp
218 °C/1013 hPa
mp
79-82 °C
転移温度
flash point 79 °C
溶解性
slightly soluble ≥0.038 g/L
密度
1.085 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
550‑600 mg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
c21c(cccc2)cccc1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI Key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
173.3 °F - closed cup
引火点(℃)
78.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性固体類