Merck
484423
Sigma-Aldrich
1-フェノキシ-2-プロパノール
≥93%
別名:
DOWANOL®PPh, プロピレングリコールフェニルエーテル, プロピレンフェノキシトール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OCH2CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
152.19
Beilstein:
1941356
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥93%
不純物
<7% di(propylene glycol) phenyl ether
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 198 g/L at 20 °C
密度
1.064 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
phenoxy
SMILES記法
CC(O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChI Key
IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリコールエーテルの 1 種である 1-フェノキシ-2-プロパノール(PP)は、Al2O3-MgO/Fe3O4 触媒存在下、プロピレンオキシドとフェノールを反応させて合成することができます。腹足類に対する麻酔薬としての性質の影響について解析されています。異なるタイプの土壌中での微生物分解について研究されています。
アプリケーション
1-フェノキシ-2-プロパノールは Biomphalaria alexandrina より分離した周辺組織の固定化前に麻酔効果を誘導するため生理食塩水に添加物として加えられています。
法的情報
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
484423-BULK:
484423-1L:
484423-5L:
484423-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oded Halevi et al.
Scientific reports, 6, 36786-36786 (2016-11-11)
We present an all-additive manufacturing method that is performed at mild conditions, for the formation of organic single crystals at specific locations, without any photolithography prefabrication process. The method is composed of two steps; inkjet printing of a confinement frame
A Magnetically Separable Catalyst for Synthesis of 1-Phenoxy-2-propanol Via Atom-economic Reaction.
Feng S, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 61(10), 1084-1088 (2014)
I K Hegna et al.
Annales de l'Institut Pasteur. Microbiology, 139(4), 473-483 (1988-07-01)
The bactericidal and fungicidal effects of five disinfectants and one combination of two disinfectants were tested using a modified Kelsey-Sykes method in which living microorganisms suspended in a sterilized yeast suspension ("dirty" conditions) and in sterile distilled water ("clean" conditions)
J Greenman
Microbios, 39(156), 101-108 (1984-01-01)
Propionibacterium acnes was grown in continuous culture in the presence of propylene phenoxetol. At sub-lethal concentrations of this antimicrobial agent (0.025-0.1% w/v) steady-state growth conditions were achieved. In comparison with the control, cell biomass, maximum specific growth rates and levels
Russell C Wyeth et al.
Journal of neuroscience methods, 176(2), 121-128 (2008-09-24)
Anaesthesia is often used in neurophysiological, surgical, and neuroanatomical protocols. Several anaesthetics, including magnesium chloride, volatiles (halothane, etc.), and barbiturates, have been used in gastropod neurobiology. 1-Phenoxy-2-propanol (PP) is another anaesthetic option that has not yet been used extensively. We