Merck
M5885
Sigma-Aldrich
D-(+)-マルトース 一水和物
from potato, ≥99% (HPLC)
別名:
4-O-α-D-グルコピラノシル-D-グルコース, マルトビオース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · H2O
CAS番号:
分子量:
360.31
Beilstein:
93798
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
由来生物
potato
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.3% Glucose
≤1.0% maltotriose
white
有効pH範囲
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
125.13 °C (1013.25 hPa)
溶解性
180 g/L at 20 °C
アプリケーション
agriculture
保管温度
room temp
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
InChI Key
HBDJFVFTHLOSDW-DNDLZOGFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 出生から販売までのブタの糞便微生物および代謝特性:この研究では、ブタのさまざまなライフステージにおける微生物および代謝プロファイルを分析しています。 ᴅ-(+)-マルトースは、微生物の成長を研究するための培養培地で使用され、畜産動物の腸内微生物や、動物の健康と生産性への影響に関する洞察を提供しています(He et al., 2023)。
  • 気相における水素結合クラスターの異性体選択的紫外光解離を用いた溶液中の二糖類の定量:この研究では、紫外光解離法を用いて、ᴅ-(+)-マルトースなどの二糖類の定量のための新しい方法が提示されています。この方法は、分析生化学に携わる化学者にとって有利な、二糖類濃度の正確な測定値を提供します(Nagai et al., 2023)。
生物化学的/生理学的作用
マルトースは、α(1→4)グリコシド結合を有する2つのグルコース分子を含む二糖類です。マルトースは、アミラーゼの作用により食品中のデンプンに由来しています。マルトースはビール、シリアル、パスタなど多くの食品に含まれています。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な二糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5885-VAR:
M5885-1KG:4548173217680
M5885-5G-KC:
M5885-500G:4548173217697
2540033:
M5885-BULK:
M5885-100G:4548173217673
M5885-BULK-PC:
M5885-5G:4548173217703
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jiajie Lian et al.
Bio-protocol, 8(8), e2810-e2810 (2018-04-20)
Botrytis cinerea (B. cinerea) attacks many crops of economic importance, represents one of the most extensively studied necrotrophic pathogens. Inoculation of B. cinerea and phenotypic analysis of plant resistance are key procedures to investigate the mechanism of plant immunity. Here
Salma Alavi et al.
STAR protocols, 1(3), 100200-100200 (2020-12-31)
The gut microbiome plays an important role in the exclusion of pathogens and, thus, infection outcomes. Microbiome-pathogen interaction studies are complicated by a lack of tractable animal models and differences in animal model versus human microbiomes. We have adapted the
Paul M Airs et al.
Acta tropica, 191, 221-227 (2019-01-12)
Toxic Sugar Baits (TSBs) are an inexpensive and field-applicable approach to deliver a variety of insecticides to sugar-seeking mosquitoes. We reasoned that carbohydrate chemistry could alter the performance and efficacy of TSBs. In this study, the uptake, distribution, and survival
Mehmet E Karasu et al.
The Journal of cell biology, 218(4), 1265-1281 (2019-02-07)
Meiosis poses unique challenges because two rounds of chromosome segregation must be executed without intervening DNA replication. Mammalian cells express numerous temporally regulated cyclins, but how these proteins collaborate to control meiosis remains poorly understood. Here, we show that female
Sebastian D Burz et al.
Scientific reports, 9(1), 8897-8897 (2019-06-22)
Owing to the growing recognition of the gut microbiota as a main partner of human health, we are expecting that the number of indications for fecal microbiota transplantation (FMT) will increase. Thus, there is an urgent need for standardization of
プロトコル
Enzymatic Assay of α-Glucosidase by the Modified Boehenger Procedure (EC 3.2.1.20)
Enzymatic Assay of α-Glucosidase by the Modified Boehenger Procedure (EC 3.2.1.20)
Enzymatic Assay of β-AMYLASE (EC 3.2.1.2)