Merck
411752
Sigma-Aldrich
1,3-ブタンジオールジアクリラート
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)O2CCH=CH2
CAS番号:
分子量:
198.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
500 ppm hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CCOC(=O)C=C)OC(=O)C=C
InChI
1S/C10H14O4/c1-4-9(11)13-7-6-8(3)14-10(12)5-2/h4-5,8H,1-2,6-7H2,3H3
InChI Key
FQMIAEWUVYWVNB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
411752-100ML:
411752-BULK:
411752-VAR:
411752-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hanzhuo Fu et al.
Electrophoresis, 37(21), 2882-2890 (2016-11-05)
This paper details a method for separation and identification of six antidepressant compounds using an acrylate-based porous monolithic capillary. Detection takes place using CEC coupled with UV or mass spectrometric detection. The CEC-UV method provides an effective and efficient method