蒸気密度
4.5 (vs air)
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
含みます
200 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
77 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)COC(=O)C=C.CC(CO)OC(=O)C=C
InChI
1S/2C6H10O3/c1-3-6(8)9-4-5(2)7;1-3-6(8)9-5(2)4-7/h2*3,5,7H,1,4H2,2H3
InChI Key
LCAYFFNMFIVNDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
370932-BULK:
370932-18L:
370932-VAR:
370932-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
370932-18L | 4061837405211 |
370932-1L | 4061831833737 |