Merck
186481
Sigma-Aldrich
6-ブロモ-1-ヘキサノール
97%
別名:
ヘキサメチレンブロモヒドリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)6OH
CAS番号:
分子量:
181.07
Beilstein:
1732415
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
105-106 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCCCCCCO
InChI
1S/C6H13BrO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
InChI Key
FCMCSZXRVWDVAW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
6-ブロモ-1-ヘキサノールは、ヘキサメチレンブロモヒドリンとも呼ばれ、有機合成およびポリマー合成で一般的に使用される架橋試薬です。
アプリケーション
6-ブロモ-1-ヘキサノールは、クリックケミストリーによって環状、分岐状、および二環状のオリゴヌクレオチドを合成するための架橋剤として使用されます。ゲルポリマー電解質や、臭化1-[(6-メタクリロイルオキシ)ヘキシル]3-メチルイミダゾリウムなどの重合性イオン液体(PIL)の合成にも利用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
186481-1G:
186481-VAR:
186481-BULK:
186481-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zrinka Rajic et al.
Journal of inorganic biochemistry, 169, 50-60 (2017-01-29)
We disclose here the studies that preceded and guided the preparation of the metal-based, redox-active therapeutic Mn(III) meso-tetrakis(N-n-butoxyethylpyridyl)porphyrin, MnTnBuOE-2-PyP
Eike T Röchow et al.
Polymers, 12(8) (2020-08-06)
Solid polymer electrolytes for bipolar lithium ion batteries requiring electrochemical stability of 4.5 V vs. Li/Li+ are presented. Thus, imidazolium-containing poly(ionic liquid) (PIL) networks were prepared by crosslinking UV-photopolymerization in an in situ approach (i.e., to allow preparation directly on