Merck
D41007
Sigma-Aldrich
1,6-ジブロモヘキサン
96%
別名:
ヘキサメチレンジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br(CH2)6Br
CAS番号:
分子量:
243.97
Beilstein:
1236322
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
mp
−2-2.5 °C (lit.)
密度
1.586 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI Key
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1,6-ジブロモヘキサンはハロゲン化アルキル化合物として分類されており、さまざまな有機化合物の合成における多用途の構成要素として有用です。
アプリケーション
通常、分子構造にC6スペーサーを導入するには、1,6-ジブロモヘキサンが使用されます。以下に例をいくつか示します。
  • アルカリ燃料電池の用途向けの溶媒処理可能な導電性ポリフルオレンイオノマーの合成
  • 重合体太陽電池の膜形態を安定化させるための架橋可能なレジオレギュラーポリ(3-(5-ヘキセニル)チオフェン)(P3HNT)の合成
  • 単一分子の酸化還元切替え挙動を研究するためのピロロテトラチアフルバレン分子架橋(6PTTF6)の合成
  • 水に溶ける熱応答性ポリ乳酸の合成。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D41007-250G:
D41007-500G:
D41007-VAR:
D41007-25G:
D41007-100G:
D41007-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure? Property Relationships in Redox-Gated Single Molecule Junctions? A Comparison of Pyrrolo-Tetrathiafulvalene and Viologen Redox Groups.
Leary E, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(37), 12204-12205 (2008)
Adam S Mullis et al.
Molecular pharmaceutics, 16(5), 1917-1928 (2019-04-12)
Drug delivery vehicles can improve the functional efficacy of existing antimicrobial therapies by improving biodistribution and targeting. A critical property of such nanomedicine formulations is their ability to control the release kinetics of their payloads. The combination of (and interactions
Water-soluble thermoresponsive polylactides.
Jiang X, et al.
Macromolecules, 41(2), 318-324 (2008)
A soluble and conductive polyfluorene ionomer with pendant imidazolium groups for alkaline fuel cell applications.
Lin B, et al.
Macromolecules, 44(24), 9642-9649 (2011)
Yashdeep Phanse et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 105(10), 2762-2771 (2017-05-31)
Rational design of adjuvants and delivery systems will promote development of next-generation vaccines to control emerging and re-emerging diseases. To accomplish this, understanding the immune-enhancing properties of new adjuvants relative to those induced by natural infections can help with the