Merck
105139
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラメチル-1,6-ヘキサンジアミン
99%
別名:
1,1,8,8-テトラメチル-1,8-ジアザオクタン, 1,6-Bis(ジメチルアミノ)ヘキサン, 2,9-ジメチル-2,9-ジアザデカン, N,N,N′,N′-テトラメチルヘキシレンジアミン, N1,N1,N6,N6-テトラメチル-1,6-ヘキサンジアミン, ヘキサメチレンビス(ジメチルアミン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2N(CH2)6N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
172.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4359 (lit.)
bp
209-210 °C (lit.)
密度
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CCCCCCN(C)C
InChI
1S/C10H24N2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10-12(3)4/h5-10H2,1-4H3
InChI Key
TXXWBTOATXBWDR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N,N,N′,N′-テトラメチル-1,6-ヘキサンジアミン(TMHDA)は、固体アルカリ燃料電池のアニオン交換膜を調製するアミノ化剤として使用できます。カチオン基を提供してアニオン伝導性を高め、架橋剤として機能して、寸法安定性を高めます。TMHDAを添加すると、官能基付加処理と架橋処理がワンステップに統合されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
105139-100ML:
105139-1L:
105139-VAR:
105139-25ML:
105139-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lingqian Meng et al.
ChemCatChem, 9(20), 3942-3954 (2017-12-05)
The influence of framework substituents (Al