アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
95 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CCOCCO
InChI
1S/C6H15NO2/c1-7(2)3-5-9-6-4-8/h8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
YSAANLSYLSUVHB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
低密度梱包用発泡材の作製に用いられます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
199.4 °F - closed cup
引火点(℃)
93 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
424552-VAR:
424552-BULK:
424552-1L:
424552-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 40(7), 1033-1040 (2002-06-18)
A 9-day repeated cutaneous toxicity study in the New Zealand White rabbit was conducted using 6-h occluded contact with 0 (water control), 50, 250 and 500 mg dimethylaminoethoxyethanol (DMEE)/kg. There were no clinical signs, and no effects on body weight