Merck
471321
Sigma-Aldrich
2-(ジエチルアミノ)エタノール
≥99.5%
別名:
N,N-ジエチルエタノールアミン, DEAE, DEEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
117.19
Beilstein:
741863
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.04 (vs air)
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
expl. lim.
11.7 %
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CCN(CC)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-(ジエチルアミノ)エタノール(DEEA)は、第三級アルカノールアミンの多成分水性溶媒です。化学的安定性が高く、分解に耐性があります。DEEAは第4級アンモニウム塩の調製に使用されます。これらの塩は、不混和相間の反応を促進する相間移動触媒として広く使用されています。
アプリケーション
2-(ジエチルアミノ)エタノール(DEEA)は、水溶液中のCO2の吸収および脱着挙動を検討するために、メチルジエタノールアミン(MDEA)とスルホランの共溶媒として使用できます。また、DEAEは、N-置換グリシン誘導体の調製に使用され、これらの化合物はペプチドやタンパク質の合成に使用されます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471321-100ML:4548173321349
471321-2L:4548173321363
471321-VAR:
471321-BULK:
471321-18L:4548173321356
471321-500ML:4548173321370
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andreja Pondelak et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(3) (2019-02-13)
In the process of protection and consolidation of valuable materials, the efficiency is the crucial property that needs to be considered. TiO₂/ZnAl layered double hydroxide (LDH) coating and silicate- and carbonate-based consolidants were synthesized and proposed to be used for
Kinetics of carbon dioxide reaction with diethylaminoethanol in aqueous solutions.
Kim CJ and Savage DW.
Chemical Engineering Science, 42(6), 1481-1487 (1987)
Amino alcohol additives for the fast living radical polymerization of methyl methacrylate with RuCl2 (PPh3)3.
Ando T, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 41(22), 3597-3605 (2003)
Xu Dong Liu et al.
Bioresource technology, 99(10), 4315-4320 (2007-10-09)
This study reports the purification and characterization of a novel raw starch digesting alpha-amylase from a newly isolated Bacillus sp. YX-1. Maximum alpha-amylase activity (53 U mL(-1)) was obtained at 45 degrees C after 44 h of incubation. The enzyme
Michele Michelin et al.
Carbohydrate research, 345(16), 2348-2353 (2010-09-21)
An α-amylase produced by Paecilomyces variotii was purified by DEAE-cellulose ion exchange chromatography, followed by Sephadex G-100 gel filtration and electroelution. The α-amylase showed a molecular mass of 75 kDa (SDS-PAGE) and pI value of 4.5. Temperature and pH optima