8.20394
N,N-Diethylethanolammonium chloride
for synthesis
別名:
N,N-Diethylethanolammonium chloride, N,N-Diethyl-2-hydroxyethylammonium chloride, 2-Diethylaminoethanol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCH2CH2OH · HCl
CAS番号:
分子量:
153.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
237-787-7
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
フォーム
powder
mp
133-136 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].[N+H3]OC(CC)(CC)C
InChI
1S/C6H16NO.ClH/c1-4-6(3,5-2)8-7;/h4-5H2,1-3,7H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
NIYUVINFVZDPMK-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3