Merck
448281
Sigma-Aldrich
(3-アクリルアミドプロピル)トリメチルアンモニウムクロリド 溶液
75 wt. % in H2O
別名:
(アクリルアミドプロピル)トリメチル塩化アンモニウム, アクリロイルアミノプロピルトリメチルアンモニウムクロリド, トリメチル(3-アクリルアミドプロピル)塩化アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCONH(CH2)3N(CH3)3Cl
CAS番号:
分子量:
206.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
含みます
3,000 ppm monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
品質水準
濃度
75 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.4848
密度
1.11 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCNC(=O)C=C
InChI
1S/C9H18N2O.ClH/c1-5-9(12)10-7-6-8-11(2,3)4;/h5H,1,6-8H2,2-4H3;1H
InChI Key
OEIXGLMQZVLOQX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
(3-Acrylamidopropyl)trimethylammonium chloride(APTAC)は、水への溶解度が高い第四級アンモニウムカチオンのモノマーです。永久正電荷を持つため、急速なカチオン重合化が発生します。刺激応答性コーティング、バイオセンサ、ドラッグデリバリーシステム、医療装置、コンタクトレンズ、歯科用複合材、創傷治癒、水処理用イオン交換膜、組織工学用ポリマー3Dスキャフォールドの分野において利用されます。
アプリケーション
(3-Acrylamidopropyl)trimethylammonium chloride溶液は、次の用途に使用できます:
  • 両性イオン性ハイドロゲル(PAH)の合成のためのカチオン性モノマーとして。これらのハイドロゲルでは、pH応答的・イオン強度応答的な挙動が見られ、スマートコーティング剤やバイオセンサにおける用途に適しています。
  • 水からCu(II)イオン、Cr(VI)イオン、As(V)イオンを除去するために使用される、表面多孔性の高いpoly(APTAC)イオン交換膜の作製のためのモノマーとして。
  • 軟骨再生・置換に使用できる軟骨模倣ポリマースキャフォールドを作製するための前駆体として。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
448281-VAR:
448281-250ML:
448281-50ML:
448281-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies on graft copolymerization of 3-acrylamidopropyl trimethylammonium chloride on pullulan
Constantin M, et al.
Carbohydrate Polymers, 84(3), 926-932 (2011)
Clare L Heaysman et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 27(3), 53-53 (2016-01-21)
To extend the platform of clinically utilised chemoembolic agents based on ion-exchange systems to support the delivery of anionic drugs, a series of PVA-based beads was produced with different levels of (3-acrylamidopropyl)trimethylammonium chloride (APTA) in their formulation. The beads were
Novel biodegradable flocculanting agents based on pullulan
Ghimici L, et al.
Journal of Hazardous Materials, 181(1-3), 351-358 (2010)
Sarah Jurjevec et al.
Journal of colloid and interface science, 575, 480-488 (2020-05-16)
Macroporous polyampholyte hydrogels, simultaneously bearing both the anionic and cationic groups, demonstrate immense promise over the one-sign charged polyelectrolytes, owing to a unique phenomenon known as the ˝anti-polyelectrolyte˝ effect. Thus, they are extremely promising materials, since they remain solvated and
Xu Wang et al.
Structure (London, England : 1993), 16(6), 965-975 (2008-06-13)
The solution structure of Alg13, the glycosyl donor-binding domain of an important bipartite glycosyltransferase in the yeast Saccharomyces cerevisiae, is presented. This glycosyltransferase is unusual in that it is active only in the presence of a binding partner, Alg14. Alg13
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
448281-250ML4061832290140
448281-50ML4061832290171