蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
自己発火温度
662 °F
expl. lim.
19.8 %
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
密度
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CNCCO
InChI
1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI Key
OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Kidney,Testes,Liver,spleen,ovary, Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471445-VAR:
471445-250ML:
471445-2L:
471445-BULK:
471445-18L:
471445-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
471445-250ML | 4061832360027 |
471445-18L | |
471445-25ML | 4061837015281 |
471445-2L | 4061832360034 |