安全性情報
8.05851
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol
for synthesis
別名:
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol, N-Methyldiethanolamine, N-Methyl-2,2-iminobis(ethanol)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3N(CH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
119.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-312-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.026 hPa ( 40 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
265 °C
有効性
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-8.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
243 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
転移温度
flash point 137 °C
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(CCO)(CCO)C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体