蒸気圧
93.33 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
295 °C
有効性
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-7.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
bp
83-84 °C/1013 hPa
mp
-70 °C
転移温度
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
0.72 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI Key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- A reagent to synthesize furan, dihydrofuran, or butanolide derivatives by reacting with γ-ketothioesters.
- A catalyst to prepare aryl disulfides via oxidative coupling of aryl thiols in the presence of air as an oxidant.
- A base in Pd-catalyzed cross-coupling reactions such as Heck and Sonogashira reaction.
It can also be used as a starting material to prepare lithium diisopropylamide (LDA), a strong non-nucleophilic base widely used in organic synthesis for deprotonation reactions.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
7.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-13.45 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8036462501:
IN28036460500:
8036469999:
8036460000:
8036460010:
8036460521:
US1803646/1000:
8036460100:
8036460501:
8036461001:
IN2RCMD803646:
IN28036462500:
8036461000:
8036462521:
8036462500:
8036469020:
試験成績書(COA)