Merck
471828
Sigma-Aldrich
N-メチルジエタノールアミン
≥99%
別名:
2,2′-メチルイミノジエタノール, N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)メチルアミン, MDEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3N(CH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
119.16
Beilstein:
1734441
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
770 °F
expl. lim.
99 %, 55 °F
~56 %, 23 °F
~8.8 %
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
246-248 °C (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
InChI Key
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-メチルジエタノールアミンは、ボロン酸エステルの形成や求核置換に利用される第三級アミンです。
アプリケーション
N-メチルジエタノールアミン(MDEA)は、
  • アルミノりん酸塩ベースのモレキュラー・シーブの合成、
  • N-メチル-N-R-N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)臭化アンモニウムの調製、
  • カチオン性ポリウレタン分散液の調製に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471828-2L:
471828-25ML:
471828-VAR:
471828-RSAMPLE:
471828-BULK:
471828-18L:
471828-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dehua Wang et al.
Journal of colloid and interface science, 445, 119-126 (2015-01-24)
In the present study, N-methyldiethanolamine (MDEA) is demonstrated to be a multifunctional structure-directing agent for the synthesis of aluminophosphate-based molecular sieves. Four types of molecular sieves, including SAPO-34, -35, AlPO-9 and -22, are for the first time acquired with MDEA
Highly stretchable nanoalginate based polyurethane elastomers.
Daemi H, et al.
Carbohydrate Polymers, 95(2), 630-636 (2013)
Wen-Shuai Liu et al.
Chemical biology & drug design, 85(1), 91-97 (2014-09-13)
Five N-methyl-N-R-N,N-bis(2-hydroxyethyl) ammonium bromides (R = -benzyl (chloride, BNQAS), -dodecyl (C12QAS), -tetradecyl (C14QAS), -hexadecyl (C16QAS), -octadecyl (C18QAS)) were prepared based on N-methyldiethanolamine (MDEA) and halohydrocarbon. Five QAS were characterized by FTIR, NMR, and MS. BNQAS, C12QAS, C14QAS, and C16QAS were
Márcio Rodrigues et al.
Journal of pharmacy & pharmaceutical sciences : a publication of the Canadian Society for Pharmaceutical Sciences, Societe canadienne des sciences pharmaceutiques, 17(3), 302-315 (2014-09-17)
Carica papaya has been traditionally used worldwide in folk medicine to treat a wide range of ailments in humans, including the management of obesity and digestive disorders. However, scientific information about its potential to interact with conventional drugs is lacking.
N Bord et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 380(2), 325-332 (2004-09-01)
Alkanolamines such as diethanolamine (DEA) and N-methyldiethanolamine (MDEA) are used in desulfurization processes in crude oil refineries. These compounds may be found in process waters following an accidental contamination. The analysis of alkanolamines in refinery process waters is very difficult