Merck
127582
Sigma-Aldrich
N-(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミン
99%
別名:
2-(2-アミノエチルアミノ)エタノール, N-(2-アミノエチル)エタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2NHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
104.15
Beilstein:
506012
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.6 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI Key
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N-(2-ヒドロキシエチル)エチレンジアミン(ヒデテン)または[N-(2-アミノエチル)エタノールアミン]は、以下の用途に使用できます。
  • N-(2-ヒドロキシエチル)-エチレンジアミンの室温イオン性液体である酢酸アンモニウム塩およびギ酸アンモニウム塩の合成における前駆体。
  • 高分子シアノ架橋白金(II)錯体の調製における配位子、配位子-銅(II)炭水化物錯体 およびシアノ架橋Ni-PtおよびCu-Pt配位重合体。
また、過塩性廃水中のアミンの好気性生物分解を研究するために使用することもできます。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
291.2 °F
引火点(℃)
144 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
127582-3KG:
127582-500G:
127582-250G:
127582-100G:4548173345970
127582-2.5KG:
127582-VAR:
127582-2KG:4548173912837
127582-5G:
127582-1KG:4548173912820
127582-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Investigation of Sugar-Binding Sites in Ternary Ligand- Copper (II)- Carbohydrate Complexes
Striegler S and Tewes E
European Journal of Inorganic Chemistry, 2002(2), 487-495 (2002)
C Foti et al.
Contact dermatitis, 45(3), 129-133 (2001-09-13)
Amphoacetates are organic compounds used in many industrial applications and in cosmetic formulations for the skin, hair and mucosa, as surfactants, mild foaming and cleansing agents in concentrations ranging from 0.1% to 50%. Despite the fact that they have been
Nigel P Moore et al.
Birth defects research. Part B, Developmental and reproductive toxicology, 95(2), 107-115 (2012-03-31)
N-(2-aminoethyl)ethanolamine (AEEA) caused aneurysms of the great vessels in rats exposed in utero and during the first days post partum, exacerbated by postnatal treatment of the lactating dams (Moore et al., 2012). The purpose of this work was to examine
Nigel P Moore et al.
Birth defects research. Part B, Developmental and reproductive toxicology, 95(2), 116-122 (2012-03-27)
N-(2-Aminoethyl)ethanolamine (AEEA) induced malformations of the great vessels in the offspring of rats treated during gestation and early lactation (Schneider et al., 2012. Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol [in press]). The aim of this study was to determine
Pablo Campo et al.
Chemosphere, 85(7), 1199-1203 (2011-09-20)
The treatment of hypersaline wastewaters represents a challenge since high salt concentrations disrupt bacteria present in normal biological treatments. This study was conducted to determine the fate of amines in two hypersaline wastewaters obtained from an industrial treatment plant processing