Merck
471496
Sigma-Aldrich
2-(ブチルアミノ)エタノール
≥98%
別名:
N-ブチル-2-ヒドロキシエチルアミン, N-ブチルエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3NHCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
117.19
Beilstein:
1732522
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
198-200 °C (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CCCCNCCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-7-5-6-8/h7-8H,2-6H2,1H3
InChI Key
LJDSTRZHPWMDPG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-(Butylamino)ethanol is a secondary amine having a -OH group.
アプリケーション
2-(Butylamino)ethanol (N-Butylethanolamine) may be employed for the synthesis of 4-alkylamino-2,5,6-trimethyl -7-(2,4,6-trimethylphenyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidines and N-butyl-N-(2-nitroxyethyl)nitramine (BuNENA).
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
185.0 °F
引火点(℃)
85 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
471496-BULK:
471496-2L:
471496-100ML:
471496-500ML:
471496-VAR:
471496-20L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sitzmann.
Sitzmann ME, et al.
Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 31(2), 124-130 (2006)
M Sandin et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 34(3), 491-493 (1990-03-01)
The antimicrobial effects of diethanolamine, dimethylamino-methyl-propanol, and butylethanolamine are greatly enhanced at high pH. Their antimicrobial activities are closely correlated with their uncharged forms, indicating that diffusion through cell membrane(s) is rate limiting for the antimicrobial action. Since these compounds
Ling-Wei Hsin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(1), 175-183 (2001-12-12)
A series of compounds related to N-butyl-N-ethyl[2,5,6-trimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]amine (1, antalarmin) have been prepared and evaluated for their CRHR1 binding affinity as the initial step in the development of selective high affinity hydrophilic nonpeptide corticotropin-releasing hormone type 1 receptor (CRHR1) antagonists. Calculated