Merck
90460
Sigma-Aldrich
トリエチレンテトラミン
≥97.0% (T)
別名:
TETA, DEH 24, EPH 925
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2
CAS番号:
分子量:
146.23
Beilstein:
605448
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
~5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
InChI Key
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... TERT(7015)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トリエチレンテトラミンは、キャピラリーゾーン電気泳動(CZE)法によりモノクローナル抗体を分離・定量するための、CZE用バッファーシステムのピーク分解能を高める添加剤として使用されています。水媒体中のKnoevenagel縮合反応に用いる新規繊維触媒を生成するための、ポリアクリロニトリル繊維のアミノ化にも使用されています。TETAは銅(II)選択的キレート剤としても働きます。1次元硫化亜鉛ナノ構造の形成における成長配向因子としても使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
264.2 °F
引火点(℃)
129 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90460-INTR:
90460-10ML:4548173348643
90460-VAR:
90460-50ML:4548173348650
90460-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Triethylenetetramine (TETA)-assisted synthesis, dynamic growth mechanism, and photoluminescence properties of radial single-crystalline ZnS nanowire bundles.
Liu J
Journal of Crystal Growth, 311(5), 1423-1429 (2009)
Efficient and reusable amine-functionalized polyacrylonitrile fiber catalysts for Knoevenagel condensation in water.
Li G
Green Chemistry, 14(8), 2234-2242 (2012)
Metabolomic analysis of rat serum in streptozotocin-induced diabetes and after treatment with oral triethylenetetramine (TETA).
Ugarte M
Genome Medicine, 4(4), 35-35 (2012)
Development and validation of a rapid capillary zone electrophoresis method for determining charge variants of mAb.
Shi Y
Journal of Chromatography. B, Biomedical Applications, 906, 63-68 (2012)
Marc Cerrada-Gimenez et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 39(12), 2242-2249 (2011-09-01)
Triethylenetetramine (TETA) is an efficient copper chelator that has versatile clinical potential. We have recently shown that spermidine/spermine-N(1)-acetyltransferase (SSAT1), the key polyamine catabolic enzyme, acetylates TETA in vitro. Here, we studied the metabolism of TETA in three different mouse lines: