安全性情報
8.40076
Sigma-Aldrich
Pentaethylenehexamine
(mixture of isomers) for synthesis
別名:
Pentaethylenehexamine, 3,6,9,12-Tetraazatetradecane-1,14-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H28N6
CAS番号:
分子量:
232.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
223-775-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
360 °C
pH
11 (10 g/L in H2O)
mp
-35 °C
転移温度
flash point 175 °C
密度
1.003 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H28N6/c11-1-3-13-5-7-15-9-10-16-8-6-14-4-2-12/h13-16H,1-12H2
InChI Key
LSHROXHEILXKHM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay of N: 33.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体