安全性情報
8.14713
Sigma-Aldrich
Tetraethylene pentamine
(mixture of aliphatic amines) for synthesis
別名:
Tetraethylene pentamine, 1,4,7,10,13-Pentaazatridecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H23N5
CAS番号:
分子量:
189.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-986-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
330 °C
有効性
3990 mg/kg LD50, oral (Rat)
660 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.1-15 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
330 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
転移温度
flash point 193 °C
密度
0.998 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H23N5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h11-13H,1-10H2
InChI Key
FAGUFWYHJQFNRV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Organic solar cells enhancement: It is used in developing water/alcohol-soluble hyperbranched perylene diimide electron transport layers, significantly improving the efficiency of organic solar cells (Zhou et al., 2019).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
325.4 °F - closed cup
引火点(℃)
163 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体