製品名
SPMEファイバーアセンブリー ジビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン (DVB/CAR/PDMS), 50/30µm DVB/CAR/PDMS, StableFlex (2cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, notched gray hub
物質
StableFlex fiber
notched gray hub
品質水準
ニードルサイズ
24 ga
包装
pk of 3
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
2 cm
マトリックス活性基
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
その他情報
脚注
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPME表示を増やすGlobal Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
57348-U | 4061835515189 |