product name
SPMEファイバーアセンブリー ジビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン (DVB/CAR/PDMS), needle size 24 ga, for use with manual holder
物質
StableFlex fiber
plain gray hub
ニードルサイズ
24 ga
包装
pk of 3
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
DVB/CAR/PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
その他情報
脚注
WGK
WGK 3
Jan Code
57328-U:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート