Merck
57299-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
別名:
DVB/CAR/PDMS SPME ファイバーアセンブリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115724
NACRES:
NB.21
product name
SPMEファイバーアセンブリー ジビニルベンゼン/カルボキセン/ポリジメチルシロキサン (DVB/CAR/PDMS), needle size 23 ga, StableFlex, for use with manual holder or autosampler, fiber L 2 cm
物質
StableFlex fiber
notched gray hub
ニードルサイズ
23 ga
包装
pk of 3
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
2 cm
マトリックス活性基
DVB/CAR/PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
for use with manual holder or autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SPMEファイバーアセンブリは、使い方や手入れ次第で最大100回、またはそれ以上再利用できます。再使用の場合は、都度、分析の前後に加熱コンディショニングするだけです。HPLC用の場合、または加熱してもファイバーが十分に浄化できなかった場合は、溶剤を使用できます。各アセンブリには、ファイバーのコーティングの種類別に色分けハブまたはノッチ入りハブが付いています。低分子(例:carboxenやジビニルベンゼンの粒子)は、吸着剤で被覆されたファイバーの孔に捕捉されます。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
特徴および利点
Merlin社製マイクロシ-ルシステム用ですが、他のセプタムレスシステムにもご利用頂けます。
その他情報
外観は異なる場合があります。黒いスポットが繊維上に見えることがありますが、使用には差し支えありません。
脚注
柔軟なフュ-ズドシリカのコアにコ-ティング層を結合させることで、最適なコ-ティングと折れにくいファイバ-を実現しました。通常のフュ-ズドシリカコアに同一のコ-ティングを施した製品と比較すると、抽出時の選択性に多少の差がみられることがあります。2 cmファイバ-アセンブリ-にはスプリングはありません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)