Merck
57318
Supelco
SPMEファイバー・アセンブリカルボキセン/ポリジメチルシロキサン(CAR/PDMS)
greener alternative
df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 24 ga
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
fused silica fiber
plain black hub
ニードルサイズ
24 ga
包装
pkg of 3 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガスおよび低分子量化合物用(分子量30~225)
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
固相微量抽出(SPME)技術は、一般にGC/MS分析に使用されます。サンプル調製の単純化と迅速化に役立ちます。また、抽出中に必要となる溶媒も削減します。
アプリケーション
以下の目的にSPMEファイバー・アセンブリ(CAR/PDMS)が使用されました。
  • チーズ試料のヘッドスペース・バイアルからの揮発性物質の抽出。
  • オオバアオサ(Ulva lactuca)の硫化ジメチル濃度の測定。
  • 2‐ヘプタノン濃度の測定。
脚注
このSPME繊維集合体は、ニチノール(NIT)コアを用いたものも販売しており(カタログ番号57904-U)、そちらの製品では繊維の再現性および耐久性が高まり、方法の一貫性を保つために選択性が維持され、また分析物の安定性を確保するためにコアは不活性です。 詳細についてはSigmaAldrich.com/NITSPMEをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
57318:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
プロトコル
This report demonstrates the potential of solid phase microextraction as a clinical research tool for the extraction of VOCs associated with lung cancer from human breath.
The use of solid phase microextraction (SPME) allowed for the straightforward, fast, sensitive, and accurate GC/MS determination of the residual solvent content of spiked and unspiked samples of hemp extract.
The use of solid phase microextraction (SPME) allowed for the straightforward, fast, sensitive, and accurate GC/MS determination of the residual solvent content of spiked and unspiked samples of hemp extract.
Separation of 4-Methyl-2-pentanone; Dimethyl disulfide; Hexanal; 3-Methylpentane; Acetone
すべて表示
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPME表示を増やす