Merck
57319
Supelco
SPMEファイバー・アセンブリカルボキセン/ポリジメチルシロキサン(CAR/PDMS)
greener alternative
df 75 μm(CAR/PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
fused silica fiber
plain black hub
ニードルサイズ
24 ga
包装
pkg of 3 ea
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
テクニック
solid phase microextraction (SPME): suitable
ファイバー長
1 cm
マトリックス活性基
CAR/PDMS coating
アプリケーション
food and beverages
適合性
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with autosampler
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガスおよび低分子量化合物用(分子量30~225)
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。これは固相マイクロ抽出(SPME)テクノロジー製品です。SPMEは溶媒を使用しない抽出技術であり、SPMEファイバーは再利用可能で廃棄物の発生が可能な限り少ないため、SPMEはサンプル前処理用のより環境に配慮した技術の1つです。したがって、「廃棄物抑制」および「安全性の高い溶媒と補助剤」に適合しています。詳細はこちらをクリックしてください。
固相微量抽出(SPME)法は、一般にGC / MS分析に使用されます。サンプル調製を簡素化し、迅速化します。また、抽出に必要な溶媒量が削減されます。
アプリケーション
SPME 繊維集合体 (CAR/PDMS) は以下の用途に使用されました:
  • チーズサンプルのヘッドスペースバイアルから揮発性物質の抽出。
  • Ulva lactucaのジメチルスルフィド濃度の測定。
  • 2-ヘプタノン濃度の測定。
脚注
SPMEファイバーアセンブリは、カタログ番号57908-Uにあるようにニチノール(NIT)コアと共に入手でき、繊維の再現性の強化、繊維耐久性の改善、方法の一貫性を得るための選択性維持、分析の安定性を確保するためのコア不活性が得られます。 詳細については、SigmaAldrich.com/NITSPMEをご覧ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
プロトコル
The use of solid phase microextraction (SPME) allowed for the straightforward, fast, sensitive, and accurate GC/MS determination of the residual solvent content of spiked and unspiked samples of hemp extract.
The use of solid phase microextraction (SPME) allowed for the straightforward, fast, sensitive, and accurate GC/MS determination of the residual solvent content of spiked and unspiked samples of hemp extract.