Key Documents
97-0189
GCによる硫化ガスの分析、Supel-Q Plot、SPME処理、75 μm Carboxen/PDMS使用
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: sulfur gases in 40 mL vial
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: 10 min headspace at 40 °C
desorption process: 3 min at 290 °C
column: Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven: 45 °C (1 min) to 250 °C at 15 °C/min
detector: FPD
適合性
application for SPME
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
アナライト
詳細
    Sulfur dioxide
    Hydrogen sulfide
    Carbonyl sulfide
    Methanethiol
    Ethanethiol
    Dimethyl disulfide
    Carbon disulfide
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)