由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
mp
28-34 °C (lit.)
密度
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
butter; caramel; fatty; musty; waxy
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(CO)o1
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
InChI Key
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 日本薬局方における Gentianae Radix の昇華試験の結果生じる化合物は 5-(ヒドロキシメチル)フルフラールであった:この読者投稿文は、伝統的な医薬品の調剤に 5-(ヒドロキシメチル)フルフラールが存在することを確認し、医薬品における品質管理および安全性基準への影響について考察しています(Tsuge et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W501808-1KG:
W501808-1KG-K:4548173334912
W501808-200G-K:4548173334929
W501808-SAMPLE:
W501808-25G:
W501808-1G-K:4548173334905
W501808-VAR-K:
W501808-SAMPLE-K:
W501808-BULK-K:
W501808-100G:
W501808-100G-K:4548173334899
W501808-25G-K:4548173334936
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Separation of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde; Furfuryl alcohol; Furfural; 2-Furyl methyl ketone; 5-Methyl-2-furaldehyde
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W501808-100G | |
W501808-1KG | |
W501808-200G-K | |
W501808-25G-K | 4061835567607 |
W501808-SAMPLE | |
W501808-100G-K | 4061837542107 |
W501808-1G-K | 4061835567591 |
W501808-1KG-K | 4061834323310 |
W501808-25G | |
W501808-SAMPLE-K |