Merck
774421
Sigma-Aldrich
5-(Ethoxymethyl)furan-2-carboxaldehyde
97%
別名:
2-Formyl-5-ethoxymethylfuran, 5-(Ethoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-Ethoxymethylfurfural
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O3
CAS番号:
分子量:
154.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.511
bp
267-274 °C/760 mmHg
密度
1.099 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOCc1ccc(C=O)o1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-10-6-8-4-3-7(5-9)11-8/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI Key
CCDRPZFMDMKZSZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
774421-BULK:
774421-1G:
774421-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)