Merck
122629
Sigma-Aldrich
レブリン酸エチル
greener alternative
99%
別名:
4-オキソペンタン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
144.17
Beilstein:
507641
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
溶解性
H2O: freely soluble
alcohol: miscible
密度
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、より環境に配慮した触媒に分類されています。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
レブリン酸エチルは、飽和脂肪酸含有量が高いバイオディーゼル燃料の希釈剤です
レブリン酸エチルは、レブリン酸のエステル化によって生成されるケトエステルであり、含酸素ディーゼル添加剤として使用されます。
アプリケーション
レブリン酸エチルを使用して、ワインの芳香成分を保持し、赤ワインの芳香抽出物からフルーティーな特性を分離する分取HPLC法の開発に用いられました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
122629-500G:
122629-VAR:
122629-100G:
122629-5G:
122629-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
T Hirata
International journal of leprosy and other mycobacterial diseases : official organ of the International Leprosy Association, 47(4), 585-596 (1979-12-01)
The fine structures and the interconnections between the intracytoplasmic membrane systems and cell division of murine leprosy bacilli in liver tissue from mice infected intraperitoneally with Mycobacterium lepraemurium, Hawaiian strain, were studied in ultrathin serial sections at the electron microscopic
Ethyl levulinate: A potential bio-based diluent for biodiesel which improves cold flow properties.
Joshi H, et al
Biomass and Bioenergy, 35(7), 3262-3266 (2011)
Catalytic upgrading of levulinic acid to ethyl levulinate using reusable silica-included Wells-Dawson heteropolyacid as catalyst.
Pasquale G, et al.
Catalysis Communications, 18, 115-120 (2012)
Bénédicte Pineau et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(9), 3702-3708 (2009-03-31)
A preparative HPLC method, which preserves wine aromas and isolates fruity characteristics in specific fractions, was applied to red wine aroma extracts. Various odor-active zones were detected in typical fractions by GC-O analysis of their extracts. Through further GC-MS analyses
Hanjin Im et al.
Bioresource technology, 193, 386-392 (2015-07-06)
This work addresses an unprecedented way of co-producing biodiesel (FAEE) and valuable chemicals of ethyl levulinate (EL), ethyl formate (EF) and diethyl ether (DEE) from wet in situ transesterification of microalgae. EL, EF, and DEE were significantly produced up to