Merck
W244220
Sigma-Aldrich
レブリン酸エチル
greener alternative
natural, ≥98%, FG
別名:
4-オキソペンタン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
144.17
FEMA番号:
2442
Beilstein:
507641
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.435
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
93-94 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
apple; fresh; green; melon; fruity; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はバイオベース製品であり、グリーンケミストリーの原則である“危険性の少ない化学合成”および“再生可能原料の使用”で重要な改善が示されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W244220-1KG-K:4548174008706
W244220-500G-K:4548174008713
W244220-BULK-K:
W244220-5KG-K:4548174008720
W244220-SAMPLE-K:
W244220-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hanjin Im et al.
Bioresource technology, 193, 386-392 (2015-07-06)
This work addresses an unprecedented way of co-producing biodiesel (FAEE) and valuable chemicals of ethyl levulinate (EL), ethyl formate (EF) and diethyl ether (DEE) from wet in situ transesterification of microalgae. EL, EF, and DEE were significantly produced up to
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W244220-SAMPLE-K4061837512650
W244220-1KG-K4061834365464
W244220-500G-K4061834404149
W244220-5KG-K4061834396499