Merck
924431
Sigma-Aldrich
5-Formyl-2-furoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4O4
CAS番号:
分子量:
140.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
官能基
aldehyde
carboxylic acid
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[o]1c(ccc1C=O)C(=O)O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
InChI Key
SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
924431-VAR:
924431-100MG:
924431-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)