920827
(S,R,S)-AHPC-methylamino-PEG1-NH2 hydrochloride
別名:
(2S,4R)-1-((S)-2-(3-((2-(2-Aminoethoxy)ethyl)(methyl)amino)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
おすすめの製品
ligand
VH032
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](NC(CCN(C)CCOCCN)=O)C(C)(C)C)=O)=O)C=C2.Cl
InChI
1S/C30H46N6O5S.ClH/c1-20-26(42-19-33-20)22-8-6-21(7-9-22)17-32-28(39)24-16-23(37)18-36(24)29(40)27(30(2,3)4)34-25(38)10-12-35(5)13-15-41-14-11-31;/h6-9,19,23-24,27,37H,10-18,31H2,1-5H3,(H,32,39)(H,34,38);1H/t23-,24+,27-;/m1./s1
InChI Key
JICQDOJNFSTBPL-QVRKWNSCSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Impact of linker length on the activity of PROTACs
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
920827-50MG:
920827-BULK:
920827-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)