919357
(S,R,S)-AHPC-PEG1-piperazine hydrochloride
≥95%
別名:
(2S,4R)-1-((S)-3,3-dimethyl-2-(3-(2-(piperazin-1-yl)ethoxy)propanamido)butanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
おすすめの製品
ligand
VH032
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: ligand-linker conjugate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C)CCOCCN4CCNCC4.Cl
アプリケーション
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
919357-VAR:
919357-BULK:
919357-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)