904880
Pomalidomide-C6-PEG1-C3-PEG1-butyl azide
≥95%
別名:
Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Pomalidomide-6-5-6-N3, 6-((5-((6-Azidohexyl)oxy)pentyl)oxy)-N-(2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)hexanamide, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader
About This Item
おすすめの製品
ligand
pomalidomide
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
azide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3NC(CCCCCOCCCCCOCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)NC1=O
InChI Key
XTRFVWPKELKMMN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
904880-VAR:
904880-50MG:
904880-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
904880-50MG |