901848
(S,R,S)-AHPC-PEG4-NH2 hydrochloride
≥95%
別名:
(2S,4R)-1-((S)-17-Amino-2-(tert-butyl)-4-oxo-6,9,12,15-tetraoxa-3-azaheptadecanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate
About This Item
おすすめの製品
ligand
VH032
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(COCCOCCOCCOCCN)N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C.Cl
InChI Key
MSKHBFIXTCSMKP-DDLJGEAHSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Automate your VHL-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
その他情報
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
法的情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901848-50MG:
901848-BULK:
901848-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
901848-50MG | 4061835334278 |