Merck
53407
Supelco
5-(ヒドロキシメチル)フルフラール
analytical standard
別名:
5-ヒドロキシメチル-2-フルアルデヒド, 5-(ヒドロキシメチル)フルフラール, 5-ヒドロキシメチル-2-フランカルボキシアルデヒド, HMF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O3
CAS番号:
分子量:
126.11
Beilstein:
110889
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC/HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
mp
28-34 °C (lit.)
28-34 °C (lit.)
密度
1.243 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(CO)o1
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
InChI Key
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
食品業界で広く普及している5-(ヒドロキシメチル)フルフラールは、糖を含有する食品を熱に曝すことで形成される有機化合物で、食品の品質指標として幅広く用いられています。また、酸変換による転化糖を含む食品の異物混入の指標にも用いられます。
アプリケーション
5-(ヒドロキシメチル)フルフラールは、M. isabellina型微生物に脂質を蓄積するリグノセルロース系バイオマスの同時加水分解産物中および発酵ブロス中の5-(ヒドロキシメチル)フルフラール含量を測定するための、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分析の標準として使用されています。5-(ヒドロキシメチル)フルフラールは、酢およびフルーツジュースサンプル中の被検物質をクロマトグラフィー技術によって定量するための分析用標準品として使用される場合があります。
5-(ヒドロキシメチル)フルフラールは、M. isabellina型微生物に脂質を蓄積するリグノセルロース系バイオマスの同時加水分解産物中及び発酵ブロス中の5-(ヒドロキシメチル)フルフラール含量を測定するための、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分析の標準として使用されています。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品′の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
53407-100MG:
53407-VAR:
53407-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of 5-hydroxymethylfurfural in vinegar samples by HPLC
Theobald A, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(5), 1850-1854 (1998)
Simultaneous determination of 5-hydroxymethylfurfural and patulin in apple juice by reversed-phase liquid chromatography
Gokmen V and Acar J
Journal of Chromatography A, 847(1-2), 69-74 (1999)
Co?hydrolysis of lignocellulosic biomass for microbial lipid accumulation
Ruan N, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 110, 1039-1049 (2013)
Yin-Ying Lee et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(40), 13914-13917 (2012-09-20)
Mesoporous silica nanoparticles functionalized with both sulfonic acid (HSO(3)) and ionic liquid (ILs) were synthesized and applied as effective and recyclable catalysts for generating 5-hydroxymethylfurfural (HMF) from fructose. For the first time a high HMF yield of 72.5% was achieved
Lilong Zhou et al.
Bioresource technology, 129, 450-455 (2012-12-26)
A new kind of bifunctional ionic liquid catalysts was synthesized to degrade microcrystalline cellulose in [BMIM]Cl at atmospheric pressure. The effects of reaction temperature, amount of catalysts, reaction time, ionic liquid purity and cellulose concentration on conversion were investigated. At
プロトコル
Separation of 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde; Furfuryl alcohol; Furfural; 2-Furyl methyl ketone; 5-Methyl-2-furaldehyde
HPLC Analysis of Furans on Ascentis® Express C18