Merck
P1639
Sigma-Aldrich
パツリン
≥98.0% (HPLC)
別名:
4-ヒドロキシ-4H-フロ[3,2-c]ピラン-2(6H)-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6O4
CAS番号:
分子量:
154.12
Beilstein:
149675
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 9-11 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2
InChI Key
ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
パツリンは、AspergillusPenicilliumなどのさまざまなカビが産生するマイコトキシンです。リンゴでよく見られます。カリウム取り込みを阻害するため、またNa+-K+依存性ATPアーゼが関与すると思われる細胞膜通過イオン流を誘発するため、さらに分子内および分子間タンパク質架橋を誘発するために使用されます。
アプリケーション
パツリンは、次の用途で使用されています。
  • 瓶詰めワインのパツリン汚染を調べるため
  • Escherichia coliにおけるパツリンのDNA損傷活性を分析するため
  • Aspergillus clavatusにおいてパツリンの生合成に関与する2通りのCYP619チトクロームP450の分子クローニングおよび機能的特徴付けに
生物化学的/生理学的作用
抗細菌活性およびカリウム取り込み阻害活性を有し、おそらく発癌活性を有するマイコトキシン。カリウム取り込みを阻害するため、またNa+-K+依存性ATPアーゼが関与すると思われる細胞膜通過イオン流を誘発するため、さらに分子内および分子間タンパク質架橋を誘発するために使用されます。
その他情報
容器を密閉し、乾燥した換気の良い場所で保管してください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1639-10MG:
P1639-25MG-PW:
P1639-BULK:
P1639-10MG-PW:
P1639-VAR:
P1639-5MG:
P1639-5MG-PW:
P1639-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nikita Malhotra et al.
International journal of cardiology, 197, 318-325 (2015-07-08)
A therapeutic window in antiplatelet treatment has been associated with concurrent lowering of bleeding and ischemic risks. Prasugrel and ticagrelor provide potent platelet inhibition, but may increase bleeding. No study has evaluated a personalized therapy with selective use of novel
Birkinshaw, M., et al.
Lancet, 245, 625-625 (1943)
Effects of various lactones and related compounds on cation transfer in incubated cold-stored human erythrocytes.
J B KAHN
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 121(2), 234-251 (1957-10-01)
Peter O Krutzik et al.
Nature chemical biology, 4(2), 132-142 (2007-12-25)
Drug screening is often limited to cell-free assays involving purified enzymes, but it is arguably best applied against systems that represent disease states or complex physiological cellular networks. Here, we describe a high-content, cell-based drug discovery platform based on phosphospecific
Alicia Rodríguez et al.
International journal of food microbiology, 155(1-2), 10-18 (2012-02-14)
A multiplex real-time PCR (qPCR) method to quantify aflatoxin, ochratoxin A (OTA) and patulin producing molds in foods was developed. For this, the primer pairs F/R-omt, F/R-npstr and F/R-idhtrb and the TaqMan probes, OMTprobe, NPSprobe and IDHprobe targeting the omt-1